Få mere at vide
2,4-Dimethylpentane, 98+%
Artikelnummer. 11372216
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372216 10 g 10g
11362216 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11372216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03570.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-08-7 | C7H16 | 100.205 g/mol
Det bruges ikke kun til at syntetisere WeiNiGuan, men bruges også i bindemiddel- og belægningsindustrien. Det bruges til at syntetisere harpiksfibre. Det bruges også som mellemprodukter og klæbemidler i oliedråbekoagulationsfortykningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges ikke kun til syntetisering af WeiNiGuan, men bruges også i bindemiddel- og belægningsindustrien. Det bruges til at syntetisere harpiksfibre. Det bruges også som mellemprodukter og klæbemidler i oliedråbekoagulationsfortykningsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, chloroform, alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-08-7
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.205
MDL nummer MFCD00008945
InChI nøgle BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7907
IUPAC navn 2,4-dimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylpentane
Smeltepunkt ∼-123°C
Tæthed 0.67
Kogepunkt 79°C to 80°C
Flammepunkt −12°C (10°F)
Brydningsindeks 1.382
Mængde 10 g
FN nummer UN1206
Beilstein 1696855
Synonym pentane, 2,4-dimethyl, unii-4jt8q9qohi, diisopropylmethane, 4jt8q9qohi, 2,4-dimethylpentane, standard for gc, dimethylpentane, heptan und isomere, 2,4-dimethyl-pentan, pentane,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylpentane
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol and ether.
Formel vægt 100.21
Procent renhed ≥98%