Få mere at vide
2,4-Dimethylimidazole, 97%
Artikelnummer. 11463954
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463954 25 g 25g
11453954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463954 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11949.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-62-1 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
Det anvendes som hærder af epoxyharpikser. Det er også meget brugt til limning, belægning, kapsling af epoxyharpikser eller brugt til kompositmaterialer. Det bruges også som medicinsk råmateriale eller bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som hærder af epoxyharpikser. Det er også meget brugt til limning, belægning, kapsling af epoxyharpikser eller brugt til kompositmaterialer. Det bruges også som medicinsk råmateriale eller bruges i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-62-1
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00022365
InChI nøgle LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
PubChem CID 70259
IUPAC navn 2,5-dimethyl-lH-imidazol
SMIL CC1=CN=C(C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylimidazole
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Kogepunkt 266°C (733 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3263
Beilstein 1639
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 96.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-1H-imidazole