Få mere at vide
2,4-Dimethylimidazole, 90%, Tech.
Artikelnummer. 10449910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10449910 25 g Glasflaske 25g
10338730 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10449910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-62-1 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-62-1
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00022365
InChI nøgle LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
PubChem CID 70259
IUPAC navn 2,5-dimethyl-lH-imidazol
SMIL CC1=CN=C(C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylimidazole
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85.0°C to 87.0°C
Farve Gul til Orange
Kogepunkt 266.0°C (733.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 23, V,5, 172
Formel vægt 96.13
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Viscous Liquid or Weak Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.