Tekniske data
| Alpha vektor | DIMETHYLHEXANE |
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylhexane |
| Smeltepunkt | 108°C to 109°C |
| Farve | Klar farveløs til næsten farveløs |
| Flammepunkt | 10°C |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
| Mængde | 25 mL |
| Opløselighedsinformation | In water: (20°C) almost insoluble |
| Vis mere |