Få mere at vide
2,4-Dimethyldecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyldecane |
| CAS | 2801-84-5 |
| Molekylær formel | C12 H26 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-5-6-7-8-9-12(4)10-11(2)3/h11-12H,5-10H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCCC(C)CC(C)C |
| IUPAC navn | 2,4-dimethyldecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.335 |
| Formel vægt | 170.203 |