Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11315379
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11315379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50387.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21900-42-5
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00798005
InChI nøgle JUOGRBULLOEKKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethyl, acmc-20aocb, 2.4-dimethylbenzoylchlorid, 2,4-di-methylbenzoyl chloride, 2,4-dimethyl benzoyl chloride, buttpark 48\06-96, 2,4-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethyl-6ci,8ci,9ci
PubChem CID 140867
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzoyl chloride
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylbenzoyl chloride
Smeltepunkt 24°C to 26°C
Kogepunkt 82°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 168.62
Procent renhed 97%