Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-3778375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10605602
Brand: Thermo Scientific Acros 160320100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-01-8
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002480
InChI nøgle BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
PubChem CID 11897
ChEBI CHEBI:64811
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 123°C to 127°C
CAS min % 97.5
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 267°C (727.0 mmHg)
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 531
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.