Få mere at vide
2,4-dimethylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453254
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453254 10 g 10g
11463254 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453254 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10589.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-01-8
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002480
InChI nøgle BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
PubChem CID 11897
ChEBI CHEBI:64811
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 124°C to 126°C
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Beilstein 971589
Kogepunkt 267°C (727 mmHg)
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%