Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 609-60-9 |
| Molekylær formel | C8H9ClO2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,4-Xylenesulfonyl Chloride, 2,4-Dimethylphenylsulfonyl Chloride, 3,5-Dimethylbenzene-2-sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1)(Cl)=O |
| IUPAC navn | 2,4-dimethylbenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.67 |
| Formel vægt | 204 |