Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 32°C to 33°C |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.555 |
| FN nummer | UN3261 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethylbenzensulfonylchlorid |
| Formel vægt | 204.68 |
| Procent renhed | 98% |