Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11479450
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479450 1 g 1g
11489450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50301.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-60-9
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.67
MDL nummer MFCD00156143
InChI nøgle FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
PubChem CID 69109
SMIL CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 32°C to 33°C
Mængde 1 g
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.555
FN nummer UN3261
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 204.68
Procent renhed 98%