Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11416276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416276 1 g 1g
11426276 5 g 5g
11436276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23076.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55499-44-0 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55499-44-0
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.984
MDL nummer MFCD02683101
InChI nøgle TYONHSPZXLFWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl boronic acid, 2,4-dimethylbenzeneboronic acid, 2,4-dimethyl phenyl boronic acid, 2,4-dimethylphenylboronicacid, 4-dimethylphenylboronic acid, boronic acid, 2,4-dimethylphenyl, 4-borono-m-xylene, pubchem9565, m-xylene-4-boronic acid, acmc-1ay9d
PubChem CID 4198739
IUPAC navn (2,4-dimethylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Mængde 1 g
Formel vægt 149.99
Procent renhed 97%