Få mere at vide
2,4-Dimethylanilin-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylaniline-d9 |
| CAS | 1020654-44-7 |
| Molekylær formel | C8H2D9N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4,6-Di(methyl-d3)benzen-2,3,5-d3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]C1=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H])[2H])N |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.24 |
| Formel vægt | 130.1456 |