Få mere at vide
2,4-Dimethylaniline, 99%
Artikelnummer. 10736191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736191 100 g Glasflaske 100g
10031520 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10736191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148571000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-68-1 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-68-1
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007738
InChI nøgle CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-xylidine, 2,4-dimethyl aniline, m-xylidine, m-4-xylidine, 2,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,4-dimethyl, 2-methyl-p-toluidine, 4-methyl-o-toluidine, 1-amino-2,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,3-xylene
PubChem CID 7250
ChEBI CHEBI:27840
IUPAC navn 2,4-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylaniline
Smeltepunkt 16.0°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9800g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5580 to 1.5600
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.98
Lineær formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1111
Merck Index 15, 10282
Kogepunkt 218.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.