Få mere at vide
2,4-dimethylanilin (2,4-xylidin), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylaniline |
| CAS | 95-68-1 |
| Molekylær formel | C8 H11 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4-Xylidine (8CI), 2,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylaniline, 2,4-Dimethylphenylamine, 2,4-Xylylamine, 4-Amino-1,3-dimethylbenzene, 4-Amino-1,3-xylene, NSC 7640, m-Xylidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.18 |
| Formel vægt | 121.0891 |