Få mere at vide
2,4-dimethylanilin (2,4-xylidin), Mikromol™
Artikelnummer. 18021480
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18021480 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021480 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1018.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4-dimethylanilin (2,4-xylidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylaniline
CAS 95-68-1
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dimethylaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,4-Dimethylaniline, Amitraz Imp. A (BP), 2,4-Xylidine, Amitraz Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL Cc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC navn 2,4-dimethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 121,0891 g/mol