missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2',4'-Dimethylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4'-Dimethylacetophenone |
| CAS | 89-74-7 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(2,4-Dimethylphenyl)Ethanone, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylphenyl Methyl Ketone, 2',4'-Dimethylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(C)cc1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?