Få mere at vide
2',4'-Dimethylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4'-Dimethylacetophenone |
| CAS | 89-74-7 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(2,4-Dimethylphenyl)Ethanone, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylphenyl Methyl Ketone, 2',4'-Dimethylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(C)cc1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.0888 |