Få mere at vide
2,4-Dimethyl-d6-nitrobenzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 1398065-58-1 |
| Molekylær formel | C8 D6 H3 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3,5-Di(methyl-d3)-1-nitrobenzene, 2,4-Dimethyl-d6-nitrobenzene, 1,3-Di(methyl-d3)-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene-d6, 2,4-Dimethylnitrobenzene-d6, 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene-D6 (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(c(c1)C([2 H])([2 H])[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-nitro-2,4-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.1995 |
| Formel vægt | 157.101 g/mol |
| Vis mere |