Få mere at vide
2,4-Dimethyl-d6-aniline, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Xylidine-D6 |
| CAS | 1071170-27-8 |
| Molekylær formel | C8 2H6 H5 N |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5 H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)c(c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,4-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.22 |
| Formel vægt | 127.1268 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |