Få mere at vide
2,4-Dimethyl alpha-Carboline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-a-carboline |
| CAS | 13315-71-4 |
| Molekylær formel | C13 H12 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2/c1-8-7-9(2)14-13-12(8)10-5-3-4-6-11(10)15-13/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | Cc1cc(C)c2c3ccccc3[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethyl-9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.25 |
| Formel vægt | 196.1 |