Få mere at vide
2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 24186-78-5 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CC1=CC(=O)NC(=C1C(=O)O)C |
| IUPAC navn | 2,4-dimethyl-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |