Få mere at vide
2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11460688
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460688 100 g 100g
11440688 5 g 5g
11450688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25205.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14452-34-7 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14452-34-7
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
MDL nummer MFCD00191633
InChI nøgle KJRCHILWKQLEBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84450
IUPAC navn 2,4-dimethyl-6-nitrophenol
SMIL CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-6-nitrophenol
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Mængde 100 g
Synonym 6-nitro-2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl-6-nitro, acmc-1buww, intermediates-zcf02108, 2-nitro-4,6-dimethylphenol, ksc524c1l, phenol,2,4-dimethyl-6-nitro, 4,6-dimethyl-2-nitrophenol, 2,4-dimethyl-6-nitrophenol 2-nitro-4,6-dimethylphenol
Formel vægt 167.17
Procent renhed 98%