Få mere at vide
2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30388588
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388588 250 mg
30380528 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476330250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Molekylær formel C6H7NO3
Mængde 250 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
SMIL Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 141.12
Formel vægt 141.0426