Få mere at vide
2,4-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10178132
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10178132 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10137752 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10178132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05839DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 859833-13-9
Molekylær formel C11H18BNO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.14
MDL nummer MFCD07783649
InChI nøgle AZYDPQHPHNHZPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 2,4-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl 1,3-thiazole
PubChem CID 18525700
IUPAC navn 2,4-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol
SMIL CC1=NC(C)=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 239.15
Procent renhed 97%