Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dimethyl-3-pentanone |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -80°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Kogepunkt | 124°C |
| Flammepunkt | 15°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Dimethyl-3-pentanone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.