Få mere at vide
2,4-Dimethyl-3-pentanon, 98%
Artikelnummer. 10635982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635982 250 mL Glasflaske 250ml
10458330 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159702500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-80-0
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00008918
InChI nøgle HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
IUPAC navn 2,4-dimethylpentan-3-on
SMIL CC(C)C(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-3-pentanone
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 124 °C
Flammepunkt 15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCH(CH3)2
Brydningsindeks 1,3990 til 1,402
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 703
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Viskositet 0,63 mPa (20 °C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethyl-3-pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.