Få mere at vide
2,4-Dimethyl-3-pentanone, 98%
Artikelnummer. 10458330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 10458330
Brand: Thermo Scientific Acros 159705000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-80-0
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00008918
InChI nøgle HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
IUPAC navn 2,4-dimethylpentan-3-on
SMIL CC(C)C(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-3-pentanone
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 124°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.3990 to 1.402
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 703
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 0.63 mPa.s (20°C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethyl-3-pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.