missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dimethyl-3-heptanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-3-heptanone |
| CAS | 18641-71-9 |
| Molekylær formel | C9 H18 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-5-6-8(4)9(10)7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(C)C(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 2,4-dimethylheptan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.239 |
| Formel vægt | 142.136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?