Få mere at vide
2,4-Dimethyl-3-heptanone, 99%
Artikelnummer. 11464297
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464297 50 g 50g
11454297 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20384.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 18641-71-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18641-71-9
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00027146
InChI nøgle MMEXTUAHJZOQKN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29178
IUPAC navn 2,4-dimethylheptan-3-one
SMIL CCCC(C)C(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-3-heptanone
Tæthed 0.812
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Lugt Pleasant
Mængde 50 g
FN nummer UN1224
Synonym 2,4-dimethyl-3-heptanone, 3-heptanone, 2,4-dimethyl, 3-heptanone,2,4-dimethyl, acmc-1ca3p
Formel vægt 142.24
Procent renhed 99%