Få mere at vide
2,4-dimethyl-3-furoylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391325
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10250700
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC65802CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 15139-39-6
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.581
InChI nøgle NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
IUPAC navn 2,4-dimethylfuran-3-carbonylchlorid
SMIL CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.58
Procent renhed 90%