Få mere at vide
2,4-dimethyl-3-furoylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250700
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10250700 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10411440 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250700 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65802CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15139-39-6
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.581
InChI nøgle NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
IUPAC navn 2,4-dimethylfuran-3-carbonylchlorid
SMIL CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.58
Procent renhed 90%