Få mere at vide
2,4-dimethyl-3-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10610366
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10610366 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10240700 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10018199 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10610366 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15058-72-7
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
InChI nøgle JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
PubChem CID 638456
IUPAC navn 2,4-dimethylfuran-3-carboxylsyre
SMIL CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%