Få mere at vide
2,4-dimethyl-3-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 140.14 |
| Procent renhed | 97% |