Få mere at vide
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrol, 96%
Artikelnummer. 10326650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10326650 25 g 25g
10102530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2582.13 DKK
    2322.65 DKK / 25g
    Spare 259.48 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 517-22-6 | C8H13N | 123,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-22-6
MDL nummer MFCD00005222
InChI nøgle ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference
PubChem CID 10600
IUPAC navn 3-ethyl-2,4-dimethyl-lH-pyrrol
SMIL CCC1=C(NC=C1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9130g/mL
Kogepunkt 197 °C (710,0 mmHg)
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H13N
Brydningsindeks 1,4960 til 1,498
Mængde 25 g
Beilstein 20, I, 47
Specifik vægtfylde 0.913
Molekylvægt (g/mol) 123.2
Formel vægt 123.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.