Få mere at vide
2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, 99%
Artikelnummer. 11455347
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11455347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22701.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66634-97-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66634-97-7
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00209505
InChI nøgle DMHLGGQHOSTMJG-GQCTYLIASA-N
Synonym 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, unii-ki18c46dhr, 2e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, ki18c46dhr, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2e, e-2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, fema no. 3143, e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl
PubChem CID 5362565
IUPAC navn (E)-2,4-dimethylpent-2-enoic acid
SMIL CC(C)C=C(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid
Navn note predominantly trans
Tæthed 0.949
Brydningsindeks 1.454
Mængde 2.5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%