missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dimethyl-2-methylol-1,3-dioxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-2-methylol-1,3-dioxolane |
| CAS | 53951-43-2 |
| Molekylær formel | C6H12O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane-2-methanol, (2,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-5-3-8-6(2,4-7)9-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | OCC1(C)OCC(C)O1 |
| IUPAC navn | (2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?