Få mere at vide
2,4-Dimethyl-1-pentene, 99%
Artikelnummer. p-7024787
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11400451
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20002.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2213-32-3 | C7H14 | 98.189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2213-32-3
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.189
MDL nummer MFCD00039854
InChI nøgle LXQPBCHJNIOMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 2,4-dimethyl, acmc-1ch0z, pentene, 2,4-dimethyl, ch3 2chch2c ch3 =ch2, 1-pentene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 16657
IUPAC navn 2,4-dimethylpent-1-en
SMIL CC(C)CC(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-1-pentene
Tæthed 0.69
Kogepunkt 81°C
Flammepunkt −16°C (−27°F)
Brydningsindeks 1.3995
Mængde 2.5 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%