Få mere at vide
2,4-Dimethyl-1-pentene, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-1-pentene |
| Tæthed | 0.69 |
| Kogepunkt | 81°C |
| Flammepunkt | −16°C (−27°F) |
| Brydningsindeks | 1.3995 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Formel vægt | 98.19 |
| Procent renhed | 99% |