Få mere at vide
2,4-Dimethyl-1-heptene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-1-heptene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-5-6-9(4)7-8(2)3/h9H,2,5-7H2,1,3-4H3 |
| Formel vægt | 126.1409 |