Få mere at vide
2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390557
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11390557 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10612823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390557 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05801EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53137-27-2
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.187
InChI nøgle MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 736488
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 157.19
Procent renhed 97%