Få mere at vide
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien, 95%
Artikelnummer. 15467497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467497 5 g 5g
15477497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35300.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1000-86-8 | C7H12 | 96,173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000-86-8
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.173
MDL nummer MFCD00008903
InChI nøgle CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66080
IUPAC navn 2,4-dimethylpenta-1,3-dien
SMIL CC(=CC(=C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Tæthed 0.744
Kogepunkt 94°C to 96°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Formel vægt 96.17
Procent renhed 98%