Få mere at vide
2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15585956 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585956 1 g 1g
15595956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585956 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457350010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 2510-37-4 | C6H7NR.3 | 141,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-37-4
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.13
InChI nøgle JLSFKHJNJFXGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyloxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylicacid, 2,4-dimethyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, pubchem17689, ukrorgsyn-bb bbv-156622, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylicacid, saltdata: free
PubChem CID 1132979
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(OC(=N1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 229.0°C to 231.0°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 141.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.