Få mere at vide
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383246 1 g 1g
11393246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12584.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33904-03-9
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.236
MDL nummer MFCD00041058
InChI nøgle CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
PubChem CID 2736202
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Kogepunkt 166°C to 167°C (6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2723226
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 195.24
Procent renhed 97%