Få mere at vide
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11322257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322257 1 g 1g
11332257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09762.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 84370-87-6 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84370-87-6
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD00002005
InChI nøgle WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
PubChem CID 601637
IUPAC navn 1-isocyanato-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Smeltepunkt 31°C to 32°C
Kogepunkt 139°C to 141°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5475
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1106649
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 179.18
Procent renhed 97%