Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30369273
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30369273 100 g
1 options
Artikelnummer. 30369273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476460100G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethyloxybenzylamine
CAS 20781-20-8
Molekylær formel C9 H13 N O2
Mængde 100 g
Synonym Benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy-, Benzylamine, 2,4-dimethoxy- (8CI), 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzylamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(CN)c(OC)c1
IUPAC navn (2,4-dimethoxyphenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Formel vægt 167.0946