Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. p-7027541
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11465807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24374.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133730-34-4
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.982
MDL nummer MFCD01074590
InChI nøgle SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2734341
IUPAC navn (2,4-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 115°C to 120°C
Mængde 1 g
Beilstein 4744213
Formel vægt 181.98
Procent renhed 98%