Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 115 °C til 120 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4744213 |
| Formel vægt | 181.98 |
| Procent renhed | 98% |