Få mere at vide
2,4-Dimethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11465807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465807 1 g 1g
11475807 5 g 5g
11485807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24374.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181,982 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133730-34-4
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.982
MDL nummer MFCD01074590
InChI nøgle SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2734341
IUPAC navn (2,4-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 115°C to 120°C
Mængde 1 g
Beilstein 4744213
Formel vægt 181.98
Procent renhed 98%