Få mere at vide
2,4-Dihydroxyquinolin, 97%
Artikelnummer. 11305329
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305329 5 g 5g
11315329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20747.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-95-3 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-95-3
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00006744
InChI nøgle HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-quinolinediol, 2,4-dihydroxyquinoline, 4-hydroxyquinolin-2 1h-one, quinoline-2,4-diol, 4-hydroxy-2-quinolone, 4-hydroxycarbostyril, 2 1h-quinolinone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2-quinolinone, hydroxycarbostyril, 2-hydroxyquinolin-4 1h-one
PubChem CID 54680871
ChEBI CHEBI:75926
IUPAC navn 4-hydroxy-lH-quinolin-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxyquinoline
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 129767
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%